Tlačiť
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
56781-1KG 56781-250G 56781-50G
SIAL56781-1KGEA 232.65 EUR
SIAL56781-1KG SIAL56781-250G SIAL56781-50G
Iminodiacetic acid, Sigma-Aldrich®
Iminodiacetic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
Číslo MDL: MFCD00004280
Číslo CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4