Iminodiacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
2,2'-Azanediyldiacetic acid
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
A11510.0EEA
308.46
EUR
A11510.0E
A11510.22
A11510.36
Iminodiacetic acid ≥98%
Iminodiacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 142-73-4
Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2
Formula Weight: 133.10
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 878499
Merck Reference: 14,4917
MDL No.: MFCD00004280
Vzorec:
C₄H₇NO₄ Teplota tavenia: ∼ 243 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004280 Číslo CAS: 142-73-4 EINECS: 205-555-4 Merck Index: 14,4917 |