Tlačiť
Iminodiacetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
A11510.0E A11510.22 A11510.36
A11510.0EEA 308.46 EUR
A11510.0E A11510.22 A11510.36
Iminodiacetic acid ≥98%
Iminodiacetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 142-73-4 Molecular Formula: HN(CH2CO2H)2 Formula Weight: 133.10 Melting Point: ca 243° dec. Beilstein Reference: 878499 Merck Reference: 14,4917 MDL No.: MFCD00004280
Vzorec: C₄H₇NO₄
Teplota tavenia: ∼ 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004280
Číslo CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Merck Index: 14,4917