Tlačiť
Iminodiacetic acid 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2'-Azanediyldiacetic acid
204970250 204975000 204970025
ACRO204970250EA 35.42 EUR
ACRO204970250 ACRO204975000 ACRO204970025
Iminodiacetic acid 98+%
Iminodiacetic acid
Vzorec: C₄H₇NO₄
Teplota tavenia: 243 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004280
Číslo CAS: 142-73-4
EINECS: 205-555-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.0 %