Tlačiť
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
209870050 209870010 209870250
ACRO209870050EA 136.78 EUR
ACRO209870050 ACRO209870010 ACRO209870250
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₃
Teplota tavenia: 53…57 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002107
Číslo CAS: 36016-38-3
EINECS: 252-836-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.0 %