tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
N-Boc-hydroxylamine, N-tert-Butoxycarbonylhydroxylamine, N-Tert-Boc-Hydroxylamine
209870050
209870010
209870250
ACRO209870050EA
136.78
EUR
ACRO209870050
ACRO209870010
ACRO209870250
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate 98+%
tert-Butyl-N-hydroxycarbamate
Vzorec:
C₅H₁₁NO₃ Teplota tavenia: 53…57 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002107 Číslo CAS: 36016-38-3 EINECS: 252-836-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to light pink Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 57 °C |
GC | ≥98.0 % |