Tlačiť
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
M-Clarity™ quality level = MQ100
302368-25G 302368-5G
SIAL302368-25GEA 132.37 EUR
SIAL302368-25G SIAL302368-5G
Acetoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Acetoxyacetyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO₃
Číslo MDL: MFCD00011535
Číslo CAS: 13831-31-7
EINECS: 237-542-4
OSN: 3265
ADR: 8,II