Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Acetoxyacetylchloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
H25797.14EA
147.61
EUR
H25797.14
H25797.06
H25797.PG
Acetoxyacetyl chloride ≥97%
Acetoxyacetyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 13831-31-7
Molecular Formula: C4H5ClO3
Formula Weight: 136.53
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4271
Boiling Point: 55°/12mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00011535
Vzorec:
C₄H₅ClO₃ Mw: 136.53 g/mol Teplota varu: 55 °C (12 mmHg) Hustota: 1.270 Teplota vzplanutia: 71 °C (160 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011535 Číslo CAS: 13831-31-7 EINECS: 237-542-4 OSN: 3265 ADR: 8 II |