Tlačiť
(Methylthio)acetonitrile ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
L03066.06 L03066.14 L03066.22
L03066.06EA 41.32 EUR
L03066.06 L03066.14 L03066.22
(Methylthio)acetonitrile ≥99%
(Methylthio)acetonitrile
Purity: 99% CAS No.: 35120-10-6 Molecular Formula: C3H5NS Formula Weight: 87.14 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4820 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1738015 MDL No.: MFCD00001925
Vzorec: C₃H₅NS
Teplota varu: 166…167 °C
Hustota: 1,052
Teplota vzplanutia: 67 °C (152 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001925
Číslo CAS: 35120-10-6
EINECS: 252-383-0