Tlačiť
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
43809.30 43809.18
43809.30EA 268.38 EUR
43809.30 43809.18
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate 97%
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Purity: 97% CAS No.: 17593-73-6 Molecular Formula: HN(CH2CO2Na)2.xH2O Formula Weight: 177.07(anhy) Physical Form: Crystalline
Vzorec: C₄H₅NNa₂O₄·xH₂O
Mw: 177.07 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150689
Číslo CAS: 17593-73-6
EINECS: 213-181-8