Tlačiť
L(-)-Methioninol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
B24211.03 B24211.MD
B24211.03EA 96.27 EUR
B24211.03 B24211.MD
L(-)-Methioninol ≥97%
L(-)-Methioninol
Purity: 97% CAS No.: 2899-37-8 Molecular Formula: C5H13NOS Formula Weight: 135.23 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 31-33° Beilstein Reference: 2231656 Optical Rotation: -21° (c=5 in water) MDL No.: MFCD00004735
Vzorec: C₅H₁₃NOS
Teplota tavenia: 31…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004735
Číslo CAS: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1