Tlačiť
L(-)-Methioninol 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-Amino-4-(methylthio)butan-1-ol, L-Methioninol
229230010 229230050
ACRO229230010EA 99.48 EUR
ACRO229230010 ACRO229230050
L(-)-Methioninol 99+%
L(-)-Methioninol
Vzorec: C₅H₁₃NOS
Teplota tavenia: 31…33 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004735
Číslo CAS: 2899-37-8
EINECS: 220-788-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Transparent white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation -11.5° to -13.5° (20°C, 589 nm) (c=1.4, ethanol)