2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
(±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
L13131.MC
L13131.ME
L13131.MCEA
50.47
EUR
L13131.MC
L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 15959-93-0
Molecular Formula: C4H6F3NO2
Formula Weight: 157.09
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 1769355
Vzorec:
C₄H₆F₃NO₂ Mw: 157.09 g/mol Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041417 Číslo CAS: 15959-93-0 |