Tlačiť
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (±)-2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 2-Amino-4,4,4-trifluorobutanoic acid
L13131.MC L13131.ME
L13131.MCEA 50.47 EUR
L13131.MC L13131.ME
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Purity: 97% CAS No.: 15959-93-0 Molecular Formula: C4H6F3NO2 Formula Weight: 157.09 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 1769355
Vzorec: C₄H₆F₃NO₂
Mw: 157.09 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041417
Číslo CAS: 15959-93-0