Tlačiť
Tashiro’s indicator solution in ethanol indicator grade, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
36083-1L 36083-250ML
36083-1LEA 113.52 EUR
36083-1L 36083-250ML
Tashiro’s indicator solution in ethanol indicator grade, Fluka™
Tashiro’s indicator solution
Teplota varu: 78 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 12 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00148563
EINECS: 200-578-6
OSN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Change range (pH 5-6) complying