Tlačiť
Alcian blue 8GX, certified
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
400460100 400460250 400461000
ACRO400460100EA 345.37 EUR
ACRO400460100 ACRO400460250 ACRO400461000
Alcian blue 8GX, certified
Alcian blue
Vzorec: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Teplota tavenia: 148 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010720
Číslo CAS: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥50 %
UV Lambda max 615 to 635 nm (in water)
BSC Certification Passes