Tlačiť
Cumene hydroperoxide 80%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L06866.22 L06866.36 L06866.0B
L06866.22EA 38.83 EUR
L06866.22 L06866.36 L06866.0B
Cumene hydroperoxide 80%, technická kvalita
Cumene hydroperoxide
Purity: 80% CAS No.: 80-15-9 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.5240 Melting Point: -30° Boiling Point: 100-102°/8mm Beilstein Reference: 1908117 UN No.: 3109 MDL No.: MFCD00002129
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Teplota varu: 100…102 °C (8 mmHg)
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1,030
Teplota vzplanutia: 56 °C (132 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002129
Číslo CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
OSN: 3109
ADR: 5.2,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour): Clear colorless to pale yellow
Form Liquid
Assay (Iodometric Titration) ≥75%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1,5170-1,5250 @ 20°C