Cumene hydroperoxide 80%, technická kvalita
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 80%
CAS No.: 80-15-9
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.5240
Melting Point: -30°
Boiling Point: 100-102°/8mm
Beilstein Reference: 1908117
UN No.: 3109
MDL No.: MFCD00002129
Vzorec:
C₉H₁₂O₂ Teplota varu: 100…102 °C (8 mmHg) Teplota tavenia: –30 °C Hustota: 1,030 Teplota vzplanutia: 56 °C (132 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00002129 Číslo CAS: 80-15-9 EINECS: 201-254-7 OSN: 3109 ADR: 5.2,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance (Colour): | Clear colorless to pale yellow |
Form | Liquid |
Assay (Iodometric Titration) | ≥75% |
Identification (FTIR) | Conforms |
Refractive Index | 1,5170-1,5250 @ 20°C |