Tlačiť
Cumene hydroperoxide 80%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cumyl hydroperoxide
349960050 349962500 349960010 349960025
349960050.EA 33.17 EUR
349960050. 349962500. 349960010. 349960025.
Cumene hydroperoxide 80%
Cumene hydroperoxide
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Mw: 152.20 g/mol
Teplota tavenia: –30 °C
Hustota: 1.06 g/cm³
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002129
Číslo CAS: 80-15-9
EINECS: 201-254-7
OSN: 3109
ADR: 5.2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 80 to 85 %
Color scale ≤450 APHA