Tlačiť
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21729.03 B21729.06 B21729.14
B21729.03EA 37.75 EUR
B21729.03 B21729.06 B21729.14
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(4-Methoxycarbonylbenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97% CAS No.: 1253-47-0 Molecular Formula: C27H24ClO2P Formula Weight: 446.91 Melting Point: 230-235° MDL No.: MFCD02683069
Vzorec: C₂₇H₂₄ClO₂P
Teplota tavenia: 230…235 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02683069
Číslo CAS: 1253-47-0