Tlačiť
Thionin(acetate)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
A18912.06 A18912.14
A18912.06EA 77.31 EUR
A18912.06 A18912.14
Thionin(acetate)
Thionin(acetate)
CAS No.: 78338-22-4 Molecular Formula: C14H13N3O2S Formula Weight: 287.34 MDL No.: MFCD00081194
Used as a biogical stain
Vzorec: C₁₄H₁₃N₃O₂S
Mw: 287.34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081194
Číslo CAS: 78338-22-4