Tlačiť
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
M-Clarity™ quality level = MQ200
C36408-25G C36408-5G
SIALC36408-25GEA 440.83 EUR
SIALC36408-25G SIALC36408-5G
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine
Vzorec: C₆H₇ClN₂O₂
Číslo MDL: MFCD00006068
Číslo CAS: 6320-15-6
EINECS: 228-669-6