Tlačiť
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1H-Imidazole-4,5-dicarboxylic acid, 4,5-Imidazoledicarboxylic acid
A17783.06 A17783.14 A17783.22
A17783.06EA 59.37 EUR
A17783.06 A17783.14 A17783.22
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid ≥97%
Imidazole-4,5-dicarboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 570-22-9 Molecular Formula: C5H4N2O4 Formula Weight: 156.10 Melting Point: ca 283° dec. Beilstein Reference: 147774
Vzorec: C₅H₄N₂O₄
Teplota tavenia: ∼ 283 °C (rozkl.)
Hustota: 1,749
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005200
Číslo CAS: 570-22-9
EINECS: 209-327-5