Tlačiť
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
L19405.06 L19405.03
L19405.06EA 417.17 EUR
L19405.06 L19405.03
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester ≥97%
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Purity: 97% CAS No.: 33543-78-1 Molecular Formula: C6H8N2O2 Formula Weight: 140.14 Melting Point: 176-178° Boiling Point: 48-51°/0.3mm MDL No.: MFCD03426031
Vzorec: C₆H₈N₂O₂
Teplota varu: 48…51 °C (0,3 mmHg)
Teplota tavenia: 176…178 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03426031
Číslo CAS: 33543-78-1