Tlačiť
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D141003-100G D141003-25G
SIALD141003-100GEA 733.43 EUR
SIALD141003-100G SIALD141003-25G
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride, Sigma-Aldrich®
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClNS
Číslo MDL: MFCD00012633
Číslo CAS: 13242-44-9
EINECS: 236-221-6