Tlačiť
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
115810050 115810250 115811000
ACRO115810050EA 72.1 EUR
ACRO115810050 ACRO115810250 ACRO115811000
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride 95%
2-(Dimethylamino)ethanethiol hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₂ClNS
Teplota tavenia: 154…159 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012633
Číslo CAS: 13242-44-9
EINECS: 236-221-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥94 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)