Tlačiť
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin, 7-Amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-Amino-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-2-one, Coumarin 151
A18400.01 A18400.03
A18400.01EA 52.55 EUR
A18400.01 A18400.03
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin 99%
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Purity: 99% CAS No.: 53518-15-3 Molecular Formula: C10H6F3NO2 Formula Weight: 229.16 Melting Point: 222-223° Beilstein Reference: 4456797
Vzorec: C₁₀H₆F₃NO₂
Teplota tavenia: 222…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006858
Číslo CAS: 53518-15-3
EINECS: 258-599-1