Tlačiť
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 66.99 EUR
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₂
Teplota tavenia: 70…73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006864
Číslo CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %