Tlačiť
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
108310500 108310100 108312500
ACRO108310500EA 100.94 EUR
ACRO108310500 ACRO108310100 ACRO108312500
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide 99+%
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Vzorec: C₁₁H₉NO₄
Mw: 219.20 g/mol
Teplota tavenia: 82…84 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005893
Číslo CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 84 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration ≥99.0 % (Saponification)