Cyclohexyl methyl methylphosphonate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44426.02
44426.04
44426.02EA
90.65
EUR
44426.02
44426.04
Cyclohexyl methyl methylphosphonate ≥99%
Cyclohexyl methyl methylphosphonate
Purity: 99%
CAS No.: 7040-52-0
Molecular Formula: CH3P(O)(OCH3)(OC6H11)
Formula Weight: 192.09
MDL No.: MFCD08064211
Vzorec:
C₈H₁₇O₃P Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08064211 Číslo CAS: 7040-52-0 |