Tlačiť
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
226432-10G 226432-50G
SIAL226432-10GEA 59.77 EUR
SIAL226432-10G SIAL226432-50G
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide, Sigma-Aldrich®
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IO₃P
Číslo MDL: MFCD00011911
Číslo CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9