Tlačiť
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
415020050 415020500
ACRO415020050EA 55.76 EUR
ACRO415020050 ACRO415020500
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IO₃P
Teplota tavenia: 141…146 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011911
Číslo CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %