Tlačiť
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
368780050 368780250
ACRO368780050EA 35.86 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Vzorec: C₁₀H₂₁O₅P
Teplota varu: 152…154 °C (14 mmHg)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041347
Číslo CAS: 17145-91-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %