Tlačiť
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D91705-10G D91705-50G
SIALD91705-10GEA 90.25 EUR
SIALD91705-10G SIALD91705-50G
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Vzorec: C₆H₁₂NO₃P
Číslo MDL: MFCD00001893
Číslo CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
OSN: 3278
ADR: 6.1,III