Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A10218.14
A10218.22
A10218.36
A10218.14EA
111.51
EUR
A10218.14
A10218.22
A10218.36
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Purity: 98+%
CAS No.: 2537-48-6
Molecular Formula: C6H12NO3P
Formula Weight: 177.14
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₁₂NO₃P Teplota varu: 132…135 °C (1,2 mmHg) Hustota: 1,094 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001893 Číslo CAS: 2537-48-6 EINECS: 219-806-0 OSN: 3278 ADR: 6.1,III |