Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L16715.03
L16715.06
L16715.14
L16715.03EA
47.73
EUR
L16715.03
L16715.06
L16715.14
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 65094-22-6
Molecular Formula: C5H10BrF2O3P
Formula Weight: 267.01
Flash Point:
Vzorec:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Teplota varu: 99…102 °C (16 mmHg) Hustota: 1,503 Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00069118 Číslo CAS: 65094-22-6 |