Tlačiť
Azidotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trimethylsilyl azide
M-Clarity™ quality level = MQ100
155071-10G 155071-50G
SIAL155071-10GEA 175.29 EUR
SIAL155071-10G SIAL155071-50G
Azidotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Azidotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉N₃Si
Mw: 115.21 g/mol
Číslo MDL: MFCD00001986
Číslo CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
OSN: 1992
ADR: 3 II