Tlačiť
Azidotrimethylsilane ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyl azide
L00173.06 L00173.14 L00173.22
L00173.06EA 42.12 EUR
L00173.06 L00173.14 L00173.22
Azidotrimethylsilane ≥94%
Azidotrimethylsilane
Purity: 94% CAS No.: 4648-54-8 Molecular Formula: C3H9N3Si Formula Weight: 115.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -95° Boiling Point: 95-99° Beilstein Reference: 1903730 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001986
Vzorec: C₃H₉N₃Si
Mw: 115.21 g/mol
Teplota varu: 95…99 °C
Teplota tavenia: –95 °C
Hustota: 0.872
Teplota vzplanutia: 6 °C (42 °F)
Číslo MDL: MFCD00001986
Číslo CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
OSN: 1992
ADR: 3 II