Tlačiť
Azidotrimethylsilane 94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trimethylsilyl azide
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 93.06 EUR
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotrimethylsilane 94%
Azidotrimethylsilane
Vzorec: C₃H₉N₃Si
Mw: 115.21 g/mol
Teplota varu: 95…96 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.876 g/cm³
Teplota vzplanutia: 6 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001986
Číslo CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
OSN: 1992
ADR: 3 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %