Tlačiť
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5002-100G B5002-100MG B5002-1G B5002-250MG B5002-500MG B5002-5G
SIALB5002-100GEA 0 EUR
SIALB5002-100G SIALB5002-100MG SIALB5002-1G SIALB5002-250MG SIALB5002-500MG SIALB5002-5G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine), Sigma-Aldrich®
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Vzorec: C₉H₁₁BrN₂O₅
Mw: 307.10 g/mol
Číslo MDL: MFCD00006529
Číslo CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9