5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
F0503-100MG
F0503-250MG
F0503-1G
SIALF0503-100MGEA
396.96
EUR
SIALF0503-100MG
SIALF0503-250MG
SIALF0503-1G
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine), Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Vzorec:
C₉H₁₁FN₂O₅ Mw: 246.19 g/mol |
Číslo MDL:
MFCD00006530 Číslo CAS: 50-91-9 EINECS: 200-072-5 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |