Tlačiť
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
L16497.MC L16497.ME
L16497.MCEA 77.31 EUR
L16497.MC L16497.ME
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Purity: 98+% CAS No.: 50-91-9 Molecular Formula: C9H11FN2O5 Formula Weight: 246.20 Melting Point: 148-151° Beilstein Reference: 2645818 Merck Reference: 14,4112 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006530
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₅
Mw: 246.19 g/mol
Teplota tavenia: 148…151 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006530
Číslo CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III