5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
L16497.MC
L16497.ME
L16497.MCEA
77.31
EUR
L16497.MC
L16497.ME
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Purity: 98+%
CAS No.: 50-91-9
Molecular Formula: C9H11FN2O5
Formula Weight: 246.20
Melting Point: 148-151°
Beilstein Reference: 2645818
Merck Reference: 14,4112
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006530
Vzorec:
C₉H₁₁FN₂O₅ Mw: 246.19 g/mol Teplota tavenia: 148…151 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006530 Číslo CAS: 50-91-9 EINECS: 200-072-5 OSN: 2811 ADR: 6.1 III |