Tlačiť
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
227601000 227605000 227600025
ACRO227601000EA 68.1 EUR
ACRO227601000 ACRO227605000 ACRO227600025
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) 99+%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Vzorec: C₉H₁₁FN₂O₅
Mw: 246.19 g/mol
Teplota tavenia: 148…153 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006530
Číslo CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 153 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C, 4 hrs) (vacuum)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +26° to +39° (20 °C, 589 nm) (c=1, Water)
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm