Tlačiť
Ethosuximide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Ethyl-2-methylsuccinimide, 3-Ethyl-3-methylpyrrolidine-2,5-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
E7138-5G E7138-100G
SIALE7138-5GEA 115.52 EUR
SIALE7138-5G SIALE7138-100G
Ethosuximide, Sigma-Aldrich®
Ethosuximide
Vzorec: C₇H₁₁NO₂
Číslo MDL: MFCD00072123
Číslo CAS: 77-67-8
EINECS: 201-048-7