Tlačiť
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
308760010 308760050
ACRO308760010EA 106.7 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Vzorec: C₆H₈O₃
Teplota varu: 219…220 °C
Teplota tavenia: 26…30 °C
Teplota vzplanutia: 108 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022608
Číslo CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %