N,N-Dimethylcarbamoyl chloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 96%
CAS No.: 79-44-7
Molecular Formula: C3H6ClNO
Formula Weight: 107.54
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Unpleasant
Melting Point: -33°
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 878197
UN No.: 2262
MDL No.: MFCD00000635
Vzorec:
C₃H₆ClNO Teplota varu: 167…168 °C Teplota tavenia: –33 °C Hustota: 1,171 Teplota vzplanutia: 68 °C (154 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000635 Číslo CAS: 79-44-7 EINECS: 201-208-6 OSN: 2262 ADR: 8,II |