N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
365386-25G
365386-5G
SIAL365386-25GEA
222.62
EUR
SIAL365386-25G
SIAL365386-5G
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
Vzorec:
C₇H₁₄ClNO |
Číslo MDL:
MFCD00015013 Číslo CAS: 19009-39-3 EINECS: 242-743-5 |