Tlačiť
(Aminomethyl)phosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
M-Clarity™ quality level = MQ100
324817-1G 324817-250MG
SIAL324817-1GEA 414.76 EUR
SIAL324817-1G SIAL324817-250MG
(Aminomethyl)phosphonic acid, Sigma-Aldrich®
(Aminomethyl)phosphonic acid
Vzorec: CH₆NO₃P
Mw: 111.04 g/mol
Číslo MDL: MFCD00008105
Číslo CAS: 1066-51-9