Tlačiť
Dioctyl phenylphosphonate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Di-n-octyl phenylphosphonate
A13468.06 A13468.14 A13468.22
A13468.06EA 56.16 EUR
A13468.06 A13468.14 A13468.22
Dioctyl phenylphosphonate ≥97%
Dioctyl phenylphosphonate
Purity: 97% CAS No.: 1754-47-8 Molecular Formula: C22H39O3P Formula Weight: 382.53 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4795 Boiling Point: 219-220°/0.7mm Beilstein Reference: 2948496 MDL No.: MFCD00009561
Vzorec: C₂₂H₃₉O₃P
Teplota varu: 219…220 °C (0,7 mmHg)
Hustota: 0,932
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009561
Číslo CAS: 1754-47-8
EINECS: 217-142-6