2-Chlorocyclohexanone ≥97% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Stabilizácia:
Stabilised with calcium carbonate/magnesium oxide
A18613.09
A18613.18
A18613.30
A18613.09EA
69.39
EUR
A18613.09
A18613.18
A18613.30
2-Chlorocyclohexanone ≥97% stabilised
2-Chlorocyclohexanone
Stabilized with calcium carbonate/magnesium oxide
Purity: 97%
CAS No.: 822-87-7
Molecular Formula: C6H9ClO
Formula Weight: 132.59
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Flash Point: 82°(180°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: 22-24°
Boiling Point: 82-83°/10mm
Beilstein Reference: 774100
MDL No.: MFCD00001626
Vzorec:
C₆H₉ClO Teplota varu: 82…83 °C (10 mmHg) Teplota tavenia: 22…24 °C Hustota: 1,161 Teplota vzplanutia: 82 °C (180 °F) Skladovacia teplota: Freezer |
Číslo MDL:
MFCD00001626 Číslo CAS: 822-87-7 EINECS: 212-505-5 OSN: 3335 ADR: 9, |