Tlačiť
2-Chlorocyclohexanone 95% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 129.16 EUR
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Chlorocyclohexanone 95% stabilised
2-Chlorocyclohexanone
Vzorec: C₆H₉ClO
Teplota varu: 82…83 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: 23 °C
Hustota: 1,16 g/cm³
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001626
Číslo CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)