Tlačiť
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Perfluoro-1-butanesulphonyl fluoride, Nonafluorobutanesulphonyl fluoride
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 121.37 EUR
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Vzorec: C₄F₁₀O₂S
Mw: 302.09 g/mol
Teplota varu: 64 °C
Hustota: 1.68 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007422
Číslo CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %