Tlačiť
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Pyridineacetonitrile, 2-(Pyridin-3-yl)acetonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
P66009-25G P66009-5G
SIALP66009-25GEA 449.26 EUR
SIALP66009-25G SIALP66009-5G
3-Pyridylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Pyridylacetonitrile
Vzorec: C₇H₆N₂
Číslo MDL: MFCD00006406
Číslo CAS: 6443-85-2
EINECS: 229-241-1
OSN: 3276
ADR: 6.1,III